Merck
89630
Supelco
p-Toluidine
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W, ≥99.0%
Szinonimák:
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.15
Beilstein:
471281
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (GC)
≥99.0%
technika/technikák:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
200 °C (lit.)
gőznyomás:
1 hPa ( 42 °C)
7 hPa ( 68 °C)
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 hPa ( 42 °C)
7 hPa ( 68 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
minőség
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W
robbanási határérték
6.6 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
42-45 °C
oldhatóság
ethanol: 1 g/10 mL (Hot)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Reagent for the spectrophotometric det. of Tl(III), Au and W
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
N. Mishra et al.
Analyst, 112, 1131-1131 (1987)
G. Pfrepper
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 193, 179-179 (1963)
K.S. Patel et al.
Analytical Chemistry, 58, 1547-1547 (1986)
D R Doerge et al.
Chemical research in toxicology, 4(5), 556-560 (1991-09-01)
The metabolism of three arylamine substrates by H2O2 in the presence of each of the peroxidative enzymes chloroperoxidase (CPX) and pea seed peroxygenase (PSM) was conducted with normal H2O2 and with 18O-labeled H2O2. The resulting C-nitroso aromatic metabolites were examined
J C Kennelly et al.
Mutation research, 137(1), 39-45 (1984-07-01)
The conventional Ames assay metabolising system was confirmed to be deficient in its ability to N-acetylate. This may render the test less sensitive to compounds which normally have an acetylation step during their in vivo activation to carcinogens. The addition