Fontos dokumentumok
A88255
p-Anisidine
99%
Szinonimák:
4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
Teszt
99%
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
959 °F
bp
240-243 °C (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
p-Anisidine can be used:
- In the diastereoselective and enantioselective synthesis of CF3-substituted azoridines catalyzed by a chiral Bronsted acid.
- To prepare 4-organoselenium-quinolines through multi-component Povarov reaction with ethyl glyoxylate and ethynyl(phenyl)selane, catalyzed by Yb(OTf)3.
- As a starting material to synthesize 3-fluoro-6-methoxyquinoline in two steps.,
- To prepare N-PMP protected α-aminopropargylphosphonates by reacting with terminal alkynes and diethyl formylphosphonate hydrate using silver(I) triflate as a catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
251.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
122 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)