Merck
466190
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
98%
Szinonimák:
2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.15
Beilstein:
741981
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.26 mmHg ( 25 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
törésmutató
n20/D 1.572 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
sűrűség
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
o-Toluidine undergoes chemically oxidative polymerization with aniline in the presence of ammonium persulfate as an oxidant in HCl medium.
Alkalmazás
o-Toluidine was used as a precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Oxidative copolymers of aniline with o-toluidine: Their structure and thermal properties.
Huang M-R, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 81(8), 1838-1847 (2001)
In situ synthesis of copper nanoparticles and poly (< i> o</i>-toluidine): A metal-polymer composite material.
Mallick K, et al.
Eur. Polymer J., 42(3), 670-675 (2006)
Hun-Je Jo et al.
Chemosphere, 70(6), 949-957 (2007-09-26)
In this study, major toxicants in pigment wastewaters (i.e. raw wastewater and effluent) were determined by toxicity identification evaluations (TIEs), and changes in their toxicities due to combined gamma-ray (gamma-ray) and ozone treatments were evaluated. From TIE results using Daphnia
Tania Carreón et al.
Occupational and environmental medicine, 67(5), 348-350 (2009-11-04)
In 1991, the US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) reported an increased bladder cancer risk in a cohort of 1749 workers potentially exposed to o-toluidine and aniline at a chemical manufacturing plant. As additional information showed that
Dirk Lindner et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 20(7), 1524-1536 (2011-05-27)
This multicenter, observational study was conducted in three European countries (Germany, Switzerland, and the United Kingdom) to determine the exposure of adult cigarette smokers and nonsmokers to selected cigarette smoke constituents: 1,3-butadiene, 2-naphthylamine, 4-aminobiphenyl, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), acrolein, benzene, carbon monoxide