Fontos dokumentumok
511218
m-Toluidine
99%
Szinonimák:
3-Methylaniline
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.567 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
sűrűség
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?