Fontos dokumentumok
8.22266
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
for synthesis
Szinonimák:
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CrO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-607-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
sűrűség
2.7 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
900 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)