Fontos dokumentumok
455709
N-tert-Butyldiethanolamine
97%
Szinonimák:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-tert-butylamine, N-tert-Butyl-2,2′-iminodiethanol
Teszt
97%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.4666 (lit.)
bp
136-139 °C/12 mmHg (lit.)
mp
40-45 °C (lit.)
sűrűség
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)N(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-8(2,3)9(4-6-10)5-7-11/h10-11H,4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHJGXOOOMKCJPP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
284.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
140 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?