Fontos dokumentumok
D8885
Diethanolamine
reagent grade, ≥98.0%
Szinonimák:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
gőznyomás
<0.98 atm ( 100 °C)
Teszt
≥98.0%
Forma
solid or viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
689 °F
robbanási határérték
10.6 %
szín
clear
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
pKa (25 °C)
8.88
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
sűrűség
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a solvent and stabilizer to synthesize zinc oxide (ZnO): indium (In) thin film, which was employed as photoanode in dye synthesized solar cell (DSSC).
- To prepare diethanolamine substrate buffer.
- To prepare a pH10 buffer solution along with MgCl2 for the incubation of cell lysates extracted from astrocyte cultures.
- Preparation of disodiumiminodiacetic acid by dehydrogenation.
- As a solvent and reactant in triazine based dendrimer synthesis.
- Preparation of diethanolamine ionic liquids employed in green Heck reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)