Fontos dokumentumok
330957
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
contains <2,000 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.35 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
<2,000 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
64 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-7(9)10-6-5-8(2)3/h4H,1,5-6H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?