Fontos dokumentumok
8.05851
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
Szinonimák:
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol, N-Methyldiethanolamine, N-Methyl-2,2-iminobis(ethanol)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3N(CH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-312-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.026 hPa ( 40 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
265 °C
hatékonyság
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.9-8.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 137 °C
sűrűség
1.04 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup