Fontos dokumentumok
471240
N-Butyldiethanolamine
≥98.6%
Szinonimák:
2,2′-Butyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)butylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98.6%
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
bp
273-275 °C/741 mmHg (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CCCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO2/c1-2-3-4-9(5-7-10)6-8-11/h10-11H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- new mononuclear [Cu(Hbdea)2]·2Hdnba , dinuclear [Cu2(μ-Hbdea)2(N3)2] and [Cu2(μ-Hbdea)2(pta)2]·2H2O
- 1D polymeric [Cu2(μ-Hbdea)2(μ-tpa)]n·2nH2O copper(II) compounds
- tetranuclear 3d-4f single-molecule magnet (SMM) complexes
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
265.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
129.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?