Merck
87600
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
technical
Szinonimák:
2,2′,2″,2″′-(Ethylenedinitrilo)tetraethanol, THEED
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2CH2)2NCH2CH2N(CH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.31
Beilstein:
1767829
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.501
bp
~280 °C
sűrűség
1.1 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
InChI
1S/C10H24N2O4/c13-7-3-11(4-8-14)1-2-12(5-9-15)6-10-16/h13-16H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, is primarily used as a chelating agent and as a building block in the synthesis of various chemical compounds. It is also useful in metal extraction and catalysis because of its ability to form stable complexes with metal ions.
Alkalmazás
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine can be used as a chelating agent to prepare a palladium-based complex, which is used as a catalyst for the Suzuki/Miyaura reaction.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marko Pende et al.
Science advances, 6(22), eaba0365-eaba0365 (2020-06-12)
Tissue clearing combined with deep imaging has emerged as a powerful alternative to classical histological techniques. Whereas current techniques have been optimized for imaging selected nonpigmented organs such as the mammalian brain, natural pigmentation remains challenging for most other biological