Merck
471488
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethanol
≥99%
Szinonimák:
N,N-Diisopropylethanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.24
Beilstein:
1697955
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99%
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
187-192 °C (lit.)
sűrűség
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CC(C)N(CCO)C(C)C
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYWUVGFIXPNBDL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Brown HC, et al.
Brown HC, et al.
Organometallics, 18(7), 1305-1309 (1999)
Separation and identification of some chemical warfare degradation products using electrospray high resolution ion mobility spectrometry with mass selected detection.
Asbury GR, et al.
Analytica Chimica Acta, 400(2), 273-283 (2000)
A pH-sensitive polymeric nanovesicle based on biodegradable poly (ethylene glycol)-b-poly (2-(diisopropylamino) ethyl aspartate) as a MRI-visible drug delivery system.
Sun Q, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(39), 15316-15326 (2011)
C Wu et al.
Analytical chemistry, 71(1), 273-278 (1999-01-01)
A surface ionization (SI) source was designed and constructed for ion mobility spectrometry (IMS). Compared with a conventional (63)Ni source, the surface ionization source is as simple and reliable, has an extended dynamic response range, is more selective in response
Bilal N Sheikh et al.
Nature cell biology, 22(7), 828-841 (2020-06-17)
Mutations in chromatin-modifying complexes and metabolic enzymes commonly underlie complex human developmental syndromes affecting multiple organs. A major challenge is to determine how disease-causing genetic lesions cause deregulation of homeostasis in unique cell types. Here we show that neural-specific depletion