Fontos dokumentumok
454524
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol-1,1,2,3,3-d5, Deuterated glycerol, Glycerin-1,1,2,3,3-d5
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.331 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?