Fontos dokumentumok
552151
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D, 99 atom % 13C
Szinonimák:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, D-Glucose-13C6,C-d7, Dextrose-13C6,C-d7
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+13
SMILES string
[2H][13C](=O)[13C@]([2H])(O)[13C@@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZCGUPFRVQAUEE-VVZLUFAVSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Related Content
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.