Fontos dokumentumok
282650
D-Glucose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-6,6-d2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
form
powder
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.