Merck
310816
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-d1
98 atom % D
Szinonimák:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-1-d1
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2[CHOH]4CDO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-QVTRYHEBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tomáš Pluskal et al.
Nature plants, 5(8), 867-878 (2019-07-25)
Kava (Piper methysticum) is an ethnomedicinal shrub native to the Polynesian islands with well-established anxiolytic and analgesic properties. Its main psychoactive principles, kavalactones, form a unique class of polyketides that interact with the human central nervous system through mechanisms distinct
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.