Merck
364592
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
99.0 atom % 13C, <3 atom % 18O
Szinonimák:
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.00
Beilstein:
3087932
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.11
gőzsűrűség
1.52 (vs air)
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.0 atom % 13C
<3 atom % 18O
Teszt
99% (CP)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Alkalmazás
Important basic building block for 13C labeled compounds.
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 290 psig for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Javasolt termékek
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)