Merck
492833
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Methyl-d2 iodide
About This Item
Lineáris képlet:
HCD2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
sűrűség
2.313 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-DICFDUPASA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)