Fontos dokumentumok
447498
Glycerol-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
1,2,3-Propanetriol-d8, Deuterated glycerol, Glycerin-d8
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
viscous liquid
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
sűrűség
1.371 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+8
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEDCQBHIVMGVHV-YHPVEMKJSA-N
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.