Fontos dokumentumok
552003
D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Szinonimák:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, D-Glucose-C-d7, Dextrose-C-d7
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
150-152 °C (dec) (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-KMTOWNPSSA-N
Alkalmazás
- As a dopant in the process of controlling the quality of grape juice contaminated by apple juice using electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry [ESI (-) FT-ICR MS].
- To quantify the physical and chemical recycling of glucose by measuring the difference in their metabolism.
- In combination with D2O to increase the lipid production by reducing the D-H exchange.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.