Merck
492841
Sigma-Aldrich
2-Propanol-2-d1
98 atom % D
Szinonimák:
Isopropanol-2-d1
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CDOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
61.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
térfogatsúly
0.785 g/mL
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C(C)(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-WFVSFCRTSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)