Merck
447641
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) isopropoxide
97%
Szinonimák:
Germanium tetraisopropoxide, Isopropyl germanate(IV), Tetraisopropoxygermane, Tetraisopropoxygermanium
About This Item
Lineáris képlet:
Ge(OCH(CH3)2)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
308.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: germanium
reagent type: catalyst
bp
167 °C (lit.)
sűrűség
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C12H28GeO4/c1-9(2)14-13(15-10(3)4,16-11(5)6)17-12(7)8/h9-12H,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)