Merck
396354
Sigma-Aldrich
Tetramethylgermanium
98%
Szinonimák:
Tetramethylgermane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)4Ge
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
6.74 psi ( 20 °C)
Teszt
98%
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: germanium
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−88 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
CVD precursor to germanium oxide thin films.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-34.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Thin Solid Films, 189, 293-293 (1990)