Merck
401692
Sigma-Aldrich
Diethylgermanium dichloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2GeCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.67
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.471 (lit.)
sűrűség
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Ge](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Ge/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWUPRNSPZFPYEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)