Merck
429961
Sigma-Aldrich
Triethylgermanium hydride
98%
Szinonimák:
Triethylgermane
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3GeH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: germanium
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
121-122 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[GeH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Ge/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triethylgermanium hydride (Ge(C2H5)3H) may be prepared by a three step process:
  • Ge(C2H5)3Br reacted with Na to yield Ge2(C2H5)6
  • Ge2(C2H5)6 treated with Li to form Ge(C2H5)3Li
  • ammonolysis of Ge(C2H5)3Li to give the end product, Ge(C2H5)3H. 1
Alkalmazás
Reagent undergoes hydrogermylation with alkyl propiolates to give triethylgermylacrylates.
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Journal of Organometallic Chemistry, 435, 257-257 (1992)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)