Fontos dokumentumok
483702
Germanium(IV) oxide
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Germanium dioxide
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder
mp
>400 °C (lit.)
oldhatóság
ethylene glycol: soluble
sűrűség
4.23 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ge]=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.