Merck
447609
Sigma-Aldrich
Hexamethyldigermanium(IV)
technical grade
Szinonimák:
1,1,1,2,2,2-Hexamethyldigermane, Hexamethyldigermane
Méret kiválasztása
1 G
52 100,00 Ft
52 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
52 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3GeGe(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
52 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: germanium
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(C)[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Ge2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLEHOFVKHRHBQI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hexamethyldigermanium (IV) (HMGe) is a versatile compound used in the synthesis of a variety of organogermanium compounds, drugs, and catalysts.
Alkalmazás
Hexamethyldigermanium (IV) used:
  • To synthesize digermanylated N-heterocycle compounds.[1]
  • For the C–H germylation of nonterminal alkenes and aryl iodides.[2]
  • To synthesize Ge Nanowires, Ge composites with other metals using low pressure chemical vapor deposition(LPCVD).[3]
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palladium-Catalyzed Disilylation and Digermanylation of Alkene Tethered Aryl Halides: Direct Access to Versatile Silylated and Germanylated Heterocycles
Marco Wollenburg, et al.
Organic Letters, 22, 3679-3683 (2020)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1236-1236 (1990)
Pd-Catalyzed Hydroxyl-Directed Cascade Hydroarylation/C?H Germylation of Nonterminal Alkenes and Aryl Iodides
Chun-Yan Wu, et al.},
The Journal of Organic Chemistry, 87, 9184-9196 (2022)
Formation of Cu 1-x Ge x Nanoplatelets Using LPCVD of Ge2Me6 or Ge2Me6/Et4 Pb Mixture
V. Drinek, et al.
NANO, 10, 1550061-1550061 (2015)