Merck
396362
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) methoxide
Szinonimák:
Methyl germanate(IV), Tetramethoxygermanium
Méret kiválasztása
5 G
40 400,00 Ft
40 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
40 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Ge(OCH3)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.78
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
40 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: germanium
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤5% methyl alcohol
törésmutató
n20/D 1.399 (lit.)
bp
66-67 °C/36 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Ge](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12GeO4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACOVYJCRYLWRLR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Used as a promoting agent for vanadyl pyrophosphate-catalyzed oxidation reactions
  • Used to prepare sol-gel hybrid organic-inorganic coatings for capillary microextension and gas chromatography (GC)
  • For preparation of metal(IV) β-cyclodextrin bucket wheel complex
  • Preparation of gold nanoparticle templated germania nanoshells
Sol-gel intermediate in the formation of GeS2 and IR-transparent optics.[1][2]
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
105.8 °F
Lobbanási pont (C)
41 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the American Chemical Society, 112, 5636-5636 (1990)
Ceram. Bull., 63, 1427-1427 (1984)