Fontos dokumentumok
383260
Germanium(II) iodide
≥99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Germanium diiodide
Teszt
≥99.8% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: germanium
szennyeződések
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
5.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Ge]I
InChI
1S/GeI2/c2-1-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?