Fontos dokumentumok
1.12177
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) oxide
99+
Szinonimák:
Germanium(IV) oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
GeO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-180-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1115 °C
oldhatóság
4.5 g/L
sűrűség
4.23 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
1430 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Ge](=O)=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity (ICP-OES): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3