Merck
288217
Sigma-Aldrich
Triphenylgermanium chloride
99%
Szinonimák:
Chlorotriphenylgermane, Triphenylchlorogermane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3GeCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
339.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
285 °C/12 mmHg (lit.)
mp
114-115 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15ClGe/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONQMBYVVEVFYRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bruno Pescara et al.
Inorganic chemistry, 58(8), 4802-4811 (2019-03-29)
Germanium (Ge) nanoparticles are gaining increasing interest due to their properties that arise in the quantum confinement regime, such as the development of the band structure with changing size. While promising materials, significant challenges still exist related to the development
Luba Hunakova et al.
Toxicology letters, 279, 16-21 (2017-07-16)
Among a variety of metal containing organic compounds, tin derivatives are enjoying an increasing interest and appear to be very promising as potential drug candidates. We studied eight organometallic derivatives, nuclear retinoid X receptor (RXR) ligands and two germanium containing