Merck
339180
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) ethoxide
≥99.95% trace metals basis
Szinonimák:
Tetraethoxygermanium
About This Item
Lineáris képlet:
Ge(OC2H5)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.88
Beilstein:
3661173
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.95% trace metals basis
form
liquid
reakcióalkalmasság
core: germanium
reagent type: catalyst
szennyeződések
≤0.01% Si
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
sűrűség
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.
Egyéb megjegyzések
Contains toluene
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 73, 443-443 (1986)
Non-Cryst. Solids, 168, 195-195 (1994)