Fontos dokumentumok
208450
Germanium(IV) chloride
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Germanium tetrachloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
76 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: germanium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
83 °C (lit.)
mp
−49.5 °C (lit.)
sűrűség
1.844 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
Does not sustain combustion.
Lobbanási pont (C)
Does not sustain combustion.
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)