Merck
445916
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl sulfide
96%
Szinonimák:
(Ethylthio)ethene, Ethyl vinyl sulfide, Ethylsulfanylethene, Vinyl ethyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5SCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
91-92 °C (lit.)
sűrűség
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCSC=C
InChI
1S/C4H8S/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFGACPRTZOCNIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
21.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D R Warner et al.
Biochemistry, 35(14), 4480-4484 (1996-04-09)
Thioether S-methyltransferase is an important enzyme in the metabolism of sulfur and selenium-containing compounds in animals. Ethyl vinyl sulfide was previously shown to be a substrate for this enzyme yielding methyl ethyl vinyl sulfonium ion (MEVS+) upon reaction with S-adenosylmethionine.