Merck
226475
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl sulfide
97%
Szinonimák:
(Phenylthio)ethylene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.21
Beilstein:
969970
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.599 (lit.)
bp
94-95 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H8S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phenyl vinyl sulfide was used in the synthesis of 2-fluoropyridinyl-6-oxy- precursors.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laurent Debien et al.
Organic letters, 15(24), 6250-6253 (2013-11-26)
2-Fluoropyridinyl-6-oxy- precursors derived from phenyl vinyl sulfide react with radicals generated from xanthates via an addition-elimination process to furnish the corresponding vinyl sulfides in good yields. This convergent method is operationally simple and enables a straightforward synthesis of the difficult