Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4885 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCSCCCl
InChI
1S/C4H9ClS/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBNVXYXIRHSYEG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?