Merck
B84505
Sigma-Aldrich
Butadiene sulfone
98%
Szinonimák:
2,5-Dihydrothiophene-1,1-dioxide, 3-Sulfolene
Méret kiválasztása
100 G
9 790,00 Ft
500 G
28 370,00 Ft
9 790,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
9 790,00 Ft
500 G
28 370,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.15
Beilstein:
107004
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
9 790,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
65-66 °C (lit.)
SMILES string
O=S1(=O)CC=CC1
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Butadiene sulfone is a β, γ-unsaturated cyclic sulfone that can switch from solvent to 1,3-butadiene and sulfur dioxide in the presence of water. It is commonly used as a building block especially in the synthesis of functionalized dienes, through alkylation, deprotonation, and cheletropic SO2 removal. [1] [2]
Alkalmazás
  • Stretchable PEDOT:PSS/Li-TFSI/XSB Composite Films: Butadiene sulfone plays a critical role in the synthesis of composite films designed for electromagnetic interference shielding, indicating its potential in the production of advanced electronic materials and contributing to the development of stretchable electronics (Jiang et al., 2023).
  • Applications of 3D printed bone tissue engineering scaffolds: Research underscores the versatility of butadiene sulfone as a solvent in the 3D printing of bone tissue scaffolds, emphasizing its utility in regenerative medicine and the manufacturing of biocompatible engineering materials (Su et al., 2021).
  • Zwitterionic phosphonium ligands: The study highlights the synthesis and application of zwitterionic phosphonium ligands using butadiene sulfone, showcasing its efficacy in the telomerization process of 1,3-butadiene, which is essential for the production of specialty chemicals (Pews-Davtyan et al., 2016).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Tandem vinylogous 1, 2-addition/anionic oxy-Cope reaction leading from butadiene sulfone to an orthogonally functionalized bicycle
Michael B G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75, 6312-6315 (2010)
Switchable butadiene sulfone pretreatment of Miscanthus in the presence of water
J Atilio De, et al.
Green Chemistry, 15, 1067-1078 (2013)
Monika Johansson et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 215-229 (2014-08-30)
An effective screening procedure to identify and quantify active pharmaceutical substances in suspected illegal medicinal products is described. The analytical platform, consisting of accurate mass determination with liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry (LC-QTOF-MS) in combination with nuclear magnetic resonance (NMR)