Fontos dokumentumok
270296
Calcium carbide
pieces, thickness <10 mm , typically, technical grade, ~80%
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
~80%
form
pieces
vastagság
<10 mm , typically
sűrűség
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[C-]#[C-]
InChI
1S/C2.Ca/c1-2;/q-2;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?