Merck
724963
Sigma-Aldrich
Methanethiol-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
Methyl-13C mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
49.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
form
gas
bp
6 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[13CH3]S
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSDPWZHWYPCBBB-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)