Merck
06030
Sigma-Aldrich
2-Propene-1-thiol
technical, ~60% (GC)
Szinonimák:
Allyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.14
Beilstein:
1697523
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
~60% (GC)
törésmutató
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15.56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yeşeren Saylan et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(9) (2018-09-13)
Hemoglobin is an iron carrying protein in erythrocytes and also an essential element to transfer oxygen from the lungs to the tissues. Abnormalities in hemoglobin concentration are closely correlated with health status and many diseases, including thalassemia, anemia, leukemia, heart