G005332
HPLC Analysis of Asparagine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C)
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water); [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 205 nm
column temp.: 25 °C
injection: 10 μL
sample: 300 μg /mL in 30:70 water:methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)