Fontos dokumentumok
A8131
D-Asparagine monohydrate
≥99% (TLC)
Szinonimák:
(R)-(-)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, (D)-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Asparagine monohydrate, ≥99% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder or crystals
szín
white to off-white
mp
275 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.