Fontos dokumentumok
219096
D-Aspartic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
(R)-(−)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Aspartic acid, ReagentPlus®, 99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −24°, c = 2.3 in 6 M HCl
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Géninformáció
rat ... Slc1a3(29483)
Alkalmazás
- Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: This study utilizes metabolomics to identify biomarkers for acute myocardial infarction, showcasing D-Aspartic acid′s role in amino acid metabolism and potential diagnostic applications. (Zhou et al., 2024).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.