Fontos dokumentumok
11180
DL-Asparagine monohydrate
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DL-Asparagine monohydrate, ≥99.0% (NT)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.