Fontos dokumentumok
332615
Methyl-β-cyclodextrin
average Mn 1310
Szinonimák:
MβCD, MEBCD, Methyl-β-CD, Methyl-beta-cyclodextrin
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]25/D +159°, c = 1 in H2O
molekulatömeg
average Mn 1310
a címkézés mértéke
1.6-2.0 mol CH3 per unit anhydroglucose
szín
white
mp
180-182 °C (lit.)
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A buffer additive for the effective separation of aminophospholipids by modified micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC) coupled with laser-induced fluorescence detection.
- A mobile phase additive for the analysis of R,S-naproxen mixtures in commercial tablet formulations by conventional and nano-liquid chromatography (nano-LC).
- An analytical standard for the determination of the analyte in biological samples by high performance liquid chromatography (HPLC).
- A chiral selector for the resolution of repaglinide enantiomers in pharmaceutical formulations by capillary electrophoresis.
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
368.6 °F
Lobbanási pont (C)
187 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?