Merck
A59654
Sigma-Aldrich
5-Aminoindole
97%
Szinonimák:
5-Indolamine, NSC 61452
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
Beilstein:
112348
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
crystals
mp
131-133 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Smac mimetics that bind to the BIR2 domain of the anti-apoptotic protein XIAP
  • Cytotoxic and antimitotic agents
  • Insulin-like growth factor 1 receptor inhibitors
  • Antitumoral agents
  • Factor Xa inhibitor
  • Potential antivascular agents
  • Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
  • Inhibitors of receptor tyrosine kinase with antiangiogenic effects
  • PKCθ inhibitors
  • HIV protease inhibitors
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michael Jakun Koo et al.
Biochemical and biophysical research communications, 464(3), 875-880 (2015-07-19)
Cellular metabolism can impact cell life or death outcomes. While metabolic dysfunction has been linked to cell death, the mechanisms by which metabolic dysfunction regulates the cell death mode called necroptosis remain unclear. Our study demonstrates that mitochondrial oxidative phosphorylation