Fontos dokumentumok
M7439
Methyl-β-cyclodextrin
Szinonimák:
Methyl-beta-cyclodextrin
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
szennyeződések
<10.0% water (Karl Fischer)
szín
white
mp
180-182 °C (lit.)
SMILES string
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on mice cardiomyocytes
- to study its effects on human corneal stromal fibroblasts
- to study its effects on the junctophilin-2 (JPH2) pool
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
368.6 °F
Lobbanási pont (C)
187 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)