Fontos dokumentumok
H0513
Heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-cyclodextrin
Szinonimák:
DM-β-CD, DM‐β‐CyD, heptakis-(2,6-O-Dimethyl)-β-cyclodextrin, 2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin, Dimethyl β-cyclodextrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
powder
SMILES string
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]3COC)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]4COC)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]5COC)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]6COC)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]7COC)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]8COC)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2OC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To measure the equilibrium constant of its complexes with various enantiomeric pairs of chiral nitroxides by electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy.
- To study the crystal structure of its complex with n-butyl acrylate and isobornyl acrylate using X-ray diffraction (XRD).
- As a chiral selector to resolve amphetamine related drugs by capillary zone electrophoresis.
- Physicochemical studies of inclusion complexes
- Probing diffusion and single molecule interactions with reconstituted membrane proteins
- Interactions with micelles causing micellar rupture
- Studying cellular transport, used as a cell penetration enhancer
- Physicochemical and biopharmaceutical improvement of drugs particularly with solubilization and stability
- Interactions with cholesterol
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?