Merck
440418
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane
95%
Szinonimák:
1,3-Bis(dicyclohexylphosphanyl)propane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H11)2P(CH2)3P(C6H11)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
436.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.554 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C1CCC(CC1)P(CCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h24-27H,1-23H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSJBEKXKEUQLER-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane is a versatile compound that serves as a ligand in organometallic chemistry.
Alkalmazás
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane is used as a ligand in the:
  • Synthesis of gold clusters.
  • Palladium-catalyzed decarboxylative coupling reaction.
Tulajdonságok és előnyök
The bulky nature of 1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane provides steric hindrance to prevent unwanted side reactions, leading to higher yields and selectivity.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Transition-metal-catalyzed C--H alkylation using alkenes
Dong Z, et al.
Chemical Reviews, 117(13), 9333-9403 (2017)
New strategies for the transition-metal catalyzed synthesis of aliphatic amines
Trowbridge A, et al.
Chemical Reviews, 120(5), 2613-2692 (2020)
Synthesis and Characterization of Gold Clusters Ligated with 1, 3-Bis (dicyclohexylphosphino) propane
Johnson GE, et al.
ChemPlusChem, 78(9), 1033-1039 (2013)