Merck
261947
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
98%
Szinonimák:
1,4-Butanediylbis[diphenylphosphine], 1,4-Butylenebis(diphenylphosphine), Tetramethylenebis(diphenylphosphine), dppb
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2P(CH2)4P(C6H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
426.47
Beilstein:
706446
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Alkylations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Isomerizations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
132-136 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Employed as a ligand in Pd(0)-catalyzed acylcyanation of arylacetylenes and deprotection of allyloxycarbamates.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Denise Lovison et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(24), 8375-8388 (2020-06-11)
The cationic acetate ruthenium complex [Ru(η1-OAc)(CO)(dppb)(phen)]OAc (1) is easily prepared in 83% yield from [Ru(η1-OAc)(η2-OAc)(CO)(dppb)] (dppb = 1,4-bis(diphenylphosphino)butane) and 1,10-phenanthroline (phen) in MeOH. The derivative 1 undergoes easy substitution of the coordinated acetate by reaction with NaOPiv, KSAc, and KSCN
Steven Giboulot et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(33), 12560-12576 (2019-08-02)
Monocarbonyl complexes [RuCl2(CO)(PR3)(NN)] (R = Cy, NN = en 1, ampy 2; R = iPr; NN = en 3) have been prepared in a one pot reaction from [RuCl2(CO)(dmf)(PPh3)2], PR3 and the NN ligand in CH2Cl2. Treatment of [Ru(OAc)2(CO)(PPh3)2] with
Trost, B. M.; Schmidt, T.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2301-2301 (1988)
Celisnolia M Leite et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 21(9), 1172-1182 (2020-08-26)
Breast cancer is one of the most common types among women. Its incidence progressively increases with age, especially after age 50. Platinum compounds are not efficient in the treatment of breast cancer, highlighting the use of other metals for the
Lin, I. J. B.; Alper, H.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 248-248 (1989)